Bathophenanthrolin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline, (Bathophenanthroline)
A14258.03 A14258.06 A14258.14
A14258.03EA 104 EUR
A14258.03 A14258.06 A14258.14
Bathophenanthrolin ≥98%
Bathophenanthrolin
Purity: 98+% CAS No.: 1662-01-7 Molecular Formula: C24H16N2 Formula Weight: 332.41 Melting Point: 218-222° Beilstein Reference: 261048
Formel: C₂₄H₁₆N₂
Molekulargewicht: 332.4 g/mol
Siedepunkt: 508
Schmelzpunkt: 218…222 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004976
CAS-Nummer: 1662-01-7
EINECS: 216-767-1