Bathophenanthrolin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
158320010 158320050 158320250
ACRO158320010EA 139 EUR
ACRO158320010 ACRO158320050 ACRO158320250
Bathophenanthrolin 99%
Bathophenanthrolin
Formel: C₂₄H₁₆N₂
Siedepunkt: 508 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 218…221 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004976
CAS-Nummer: 1662-01-7
EINECS: 216-767-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 218 to 222 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Suitability (for Fe determination) Passes test
UV at 280 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA (0.1 M in water)
pH 5.0 to 9.0
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %