1,10-Phenanthrolin Monohydrat
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
9113.1
9113.2
ROTH9113.1EA
243
EUR
ROTH9113.1
ROTH9113.2
1,10-Phenanthrolin Monohydrat
1,10-Phenanthrolin Monohydrat
Formel:
C₁₂H₈N₂·1H₂O Schmelzpunkt: 93…94 °C Dichte: 1,259 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149973 CAS-Nummer: 5144-89-8 EINECS: 200-629-2 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,07291 |