1,10-Phenanthrolin Monohydrat, GR ACS analytical reagent, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,10-Phenanthroline hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.07225.0010
1.07225.0100
1.07225.0010EA
101
EUR
1.07225.0010
1.07225.0100
1,10-Phenanthrolin Monohydrat, GR ACS analytical reagent, Supelco®
1,10-Phenanthrolin Monohydrat
Formel:
C₁₂H₈N₂·1H₂O Molekulargewicht: 198.22 g/mol Schmelzpunkt: 93…94 °C Dichte: 1.259 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149973 CAS-Nummer: 5144-89-8 EINECS: 200-629-2 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,07291 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 3.3 g/l (20 °C) |
Melting Point | 93 - 94 °C |
Molar Mass | 198.24 g/mol |
Bulk Density | 300 kg/m3 |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |