1,10-Phenanthrolin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.41491.0005 8.41491.0025 8.41491.9999
8.41491.0005EA 43.2 EUR
8.41491.0005 8.41491.0025 8.41491.9999
1,10-Phenanthrolin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,10-Phenanthrolin
Formel: C₁₂H₈N₂
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 117…119 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011678
CAS-Nummer: 66-71-7
EINECS: 200-629-2
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07356
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5092a8ec81301ed6ed30f75429f9f27784db47a5&vid=106c4325bb7c310de902d3118cf4b31bcee3dc92&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2.69 g/l (25 °C)
Melting Point 117 - 119 °C
Molar Mass 180.21 g/mol
Boiling Point 330 °C