5-Nitro-1,10-phenanthrolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
N8501-1G N8501-5G
SIALN8501-1GEA 113 EUR
SIALN8501-1G SIALN8501-5G
5-Nitro-1,10-phenanthrolin, Sigma-Aldrich®
5-Nitro-1,10-phenanthroline
Formel: C₁₂H₇N₃O₂
Schmelzpunkt: 203 °C
MDL Number: MFCD00004981
CAS-Nummer: 4199-88-6
EINECS: 224-097-6