5-Nitro-1,10-phenanthrolin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A11428.03
A11428.06
A11428.14
A11428.03EA
62.7
EUR
A11428.03
A11428.06
A11428.14
5-Nitro-1,10-phenanthrolin ≥98%
5-Nitro-1,10-phenanthroline
Purity: 98%
CAS No.: 4199-88-6
Molecular Formula: C12H7N3O2
Formula Weight: 225.21
Melting Point: 202-204°
Beilstein Reference: 196245
Formel:
C₁₂H₇N₃O₂ Schmelzpunkt: 202…204 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004981 CAS-Nummer: 4199-88-6 EINECS: 224-097-6 |