5-Chlor-1,10-phenanthrolin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
31180.02 31180.04
31180.02EA 80.3 EUR
31180.02 31180.04
5-Chlor-1,10-phenanthrolin
5-Chloro-1,10-phenanthroline
CAS No.: 4199-89-7 Molecular Formula: C12H7N2Cl Formula Weight: 214.66 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 123° MDL No.: MFCD00004980
Formel: C₁₂H₇ClN₂
Schmelzpunkt: 123 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004980
CAS-Nummer: 4199-89-7
EINECS: 224-098-1