D-Glucono-1,5-lacton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: GDL, D-Glucono-δ-lactone, D-Gluconic acid-1,5-lactone, delta-Gluconolactone, D-Gluconic acid lactone, (3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one, D-(+)-Glucono-δ-lactone, D-(+)-Gluconic acid δ-lactone, D-Gluconic acid-δ-lacton, D-(+)-Glucono-1,5-lactone, Gluconolactone
M-Clarity™ quality level = MQ200
G4750-100G G4750-1KG G4750-500G
SIALG4750-100GEA 51.9 EUR
SIALG4750-100G SIALG4750-1KG SIALG4750-500G
D-Glucono-1,5-lacton, Sigma-Aldrich®
D-Glucono-1,5-lacton
Formel: C₆H₁₀O₆
Siedepunkt: 385 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 153 °C
Dichte: 1.61 g/cm³ (–5 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006647
CAS-Nummer: 90-80-2
EINECS: 202-016-5
Merck Index: 13,04470