(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (S,S)-DACH, (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-diamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
346713-1G 346713-5G
SIAL346713-1GEA 157 EUR
SIAL346713-1G SIAL346713-5G
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexan, Sigma-Aldrich®
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexan
Formel: C₆H₁₄N₂
Molekulargewicht: 114.19 g/mol
Siedepunkt: 187
Schmelzpunkt: 40…43 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00062986
CAS-Nummer: 21436-03-3
UN-Nummer: 3259
ADR: 8 II