(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (R,R)-DACH, (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
346721-1G 346721-5G
SIAL346721-1GEA 21.5 EUR
SIAL346721-1G SIAL346721-5G
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan, Sigma-Aldrich®
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan
Formel: C₆H₁₄N₂
Molekulargewicht: 114.19 g/mol
Siedepunkt: 187
Schmelzpunkt: 14…15 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00062985
CAS-Nummer: 20439-47-8
UN-Nummer: 3259
ADR: 8 II