(R)-(+)-α-Methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (R)-(+)-α-Phenylethylamine, (R)-(+)-1-Phenylethylamine, D(+)-α-Methylbenzylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
115541-100ML 115541-25ML 115541-10ML
SIAL115541-100MLEA 167 EUR
SIAL115541-100ML SIAL115541-25ML SIAL115541-10ML
(R)-(+)-α-Methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-α-Methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₁N
Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32.5 °C
Dichte: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064405
CAS-Nummer: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
Merck Index: 12,06106