Umwälzkühler, Unichiller, mit Pilot ONE E-grade "Basic" Regler
Lieferant: HUBER
3012.0189.01 3038.0001.01 3038.0010.01 3038.0003.01 3038.0011.01 3038.0027.01 3038.0028.01 3038.0004.01 3038.0016.01 3038.0005.01 3038.0013.01 3038.0029.01 3038.0030.01 3040.0009.01 3040.0010.01 3038.0043.01 3038.0044.01 3040.0011.01 3040.0012.01 3038.0045.01 3038.0046.01
HUBE3012.0189.01EA 0 EUR
HUBE3012.0189.01 HUBE3038.0001.01 HUBE3038.0010.01 HUBE3038.0003.01 HUBE3038.0011.01 HUBE3038.0027.01 HUBE3038.0028.01 HUBE3038.0004.01 HUBE3038.0016.01 HUBE3038.0005.01 HUBE3038.0013.01 HUBE3038.0029.01 HUBE3038.0030.01 HUBE3040.0009.01 HUBE3040.0010.01 HUBE3038.0043.01 HUBE3038.0044.01 HUBE3040.0011.01 HUBE3040.0012.01 HUBE3038.0045.01 HUBE3038.0046.01
Umwälzkühler, Unichiller, mit Pilot ONE E-grade "Basic" Regler
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Umwälzkühler der Unichiller-Reihe bieten im Gegensatz zur Leitungswasserkühlung bessere Wirkungsgrade, stabile Druck- und Förderleistungen und eine konstante Kühlwassertemperatur. Die Geräte reduzieren zudem den Wasserverbrauch und schonen damit die Umwelt und senken die Betriebskosten.
  • Einfache Bedienung mit Menüführung
  • Robuste Edelstahlkonstruktion
  • Leichtes Befüllen und Entleeren
  • Beleuchtete Füllstandsanzeige
  • Großes, helles OLED-Display
Die Unichiller eignen sich ideal zur Wärmeabfuhr bei chemischen Prozessen, zur Kühlung von technischen Anlagen oder als zentrale Kühlwasserversorgung von Laboratorien. Alle Unichiller sind für einen unbeaufsichtigten Dauerbetrieb bei Umgebungstemperaturen bis +40 °C konzipiert.
Pilot-ONE E-grade 'Basic' bietet in der Basisausführung bereits einen komfortablen Funktionsumfang für klassische Temperieraufgaben. Per E-grade kann dieser Funktionsumfang jederzeit erweitert und somit an spezielle Aufgaben angepasst werden.
Der Pilot ONE® Regler ist austauschbar und kann mit einem optional erhältlichen Datenkabel als Fernbedienung verwendet werden. Er bietet einen brillanten 5,7" Touchscreen mit Grafikfunktionen und komfortabler Menüführung in 11 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch, Polnisch, Russisch, Chinesisch und Japanisch) sowie USB- und Ethernetanschlüsse. Der Benutzer kann zur Begrenzung des Temperaturbereichs ein optisches und akustisches Alarmsignal aktivieren, und die Uhr und der Kalender ermöglichen individuelle Einstellungen für das Auto-Start-Verhalten bei Netzausfall oder im Ruhebetrieb. Starke Druckpumpe; Desktop-Modelle mit einem max. Förderdruck von 3 bar sind mit einem integrierten, einstellbaren Bypass und einer Druckanzeige ausgestattet; bei den Tower-Modellen wird der Druck über einen externen Bypass (optional) geregelt.
Die Unichiller P-Modelle sind für Anwendungen mit hohem Druckabfall mit druckverstärkter Umwälzpumpe ausgestattet. T steht für Tower-Modelle, w für wassergekühlte Modelle und WO für die Winterbetrieb-Option.
Die Tower-Modelle bieten eine hohe Leistung mit geringer Stellfläche. Diese Modelle sind mit dem neuen austauschbaren Pilot ONE® Regler ausgestattet und finden sowohl in Forschung als auch Produktion Anwendung.
Zertifizierungen: Entspricht Schutzart IP20, Sicherheitsklasse III/FL.
Bestellinformation: Mit der Winterbetrieb-Option ist eine Aufstellung im Außenbereich möglich. Für nähere Informationen zu anderen Modellen oder Optionen sowie erhältliches Zubehör wenden Sie sich bitte an Avantor.