L(-)-Tyrosin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: L-Tyrosine, (S)-(-)-Tyrosine, Tyrosine, H-Tyr-OH
M-Clarity™ quality level = MQ300
W373605-1KG W373605-SAMPLE
SIALW373605-1KGEA 206 EUR
SIALW373605-1KG SIALW373605-SAMPLE
L(-)-Tyrosin, Sigma-Aldrich®
L(-)-Tyrosin
Formel: C₉H₁₁NO₃
Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 285 °C
Dichte: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002606
CAS-Nummer: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Index: 13,09907