L(-)-Tryptophan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T0254-25G
T0254-100G
T0254-1G
T0254-1KG
T0254-500G
T0254-5G
SIALT0254-25GEA
64.5
EUR
SIALT0254-25G
SIALT0254-100G
SIALT0254-1G
SIALT0254-1KG
SIALT0254-500G
SIALT0254-5G
L(-)-Tryptophan, Sigma-Aldrich®
L(-)-Tryptophan
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Molekulargewicht: 204.23 g/mol Schmelzpunkt: 290 Dichte: 1.34 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064340 CAS-Nummer: 73-22-3 EINECS: 200-795-6 Merck Index: 12,09929 |