L(-)-Tryptophan
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
4858.1 4858.2 4858.3
ROTH4858.1EA 0 EUR
ROTH4858.1 ROTH4858.2 ROTH4858.3
L(-)-Tryptophan
L(-)-Tryptophan
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
Molekulargewicht: 204.23 g/mol
Schmelzpunkt: 290
Dichte: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064340
CAS-Nummer: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929