D(+)-Tryptophan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
H-D-Trp-OH
A18426.06
A18426.14
A18426.22
A18426.06EA
42.3
EUR
A18426.06
A18426.14
A18426.22
D(+)-Tryptophan ≥99%
D(+)-Tryptophan
Purity: 99%
CAS No.: 153-94-6
Molecular Formula: C11H12N2O2
Formula Weight: 204.23
Melting Point: 273° dec.
Beilstein Reference: 86198
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Molekulargewicht: 204.23 g/mol Schmelzpunkt: 273 °C (Zers.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064339 CAS-Nummer: 153-94-6 EINECS: 205-819-9 Merck Index: 14,09797 |