L(+)-Leucinol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: L-Leucinol, (S)-(+)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol, (S)-2-Amino-4-methylpentan-1-ol
179970050 179970250
ACRO179970050EA 74.3 EUR
ACRO179970050 ACRO179970250
L(+)-Leucinol 98%
L(+)-Leucinol
Formel: C₆H₁₅NO
Molekulargewicht: 117.19 g/mol
Siedepunkt: 198
Schmelzpunkt: 66…70 °C
Dichte: 0.91 g/cm³
Flammpunkt: 90 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063676
CAS-Nummer: 7533-40-6
EINECS: 231-400-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +3° to +5° (20°C, 589 nm) (c=9, ethanol)