(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: L(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-2-Amino-3-methylbutan-1-ol, (S)-2-Amino-3-methyl-butan-1-ol, L-Valinol, L(+)-Valinol
181590010 181590050 181590250
ACRO181590010EA 35.7 EUR
ACRO181590010 ACRO181590050 ACRO181590250
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 96%
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Formel: C₅H₁₃NO
Siedepunkt: 81 °C (8 mmHg)
Schmelzpunkt: 30…32 °C
Dichte: 0.92 g/cm³
Flammpunkt: 91 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00064296
CAS-Nummer: 2026-48-4
EINECS: 217-975-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to white to light yellow Liquid after melting or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4535 to 1.4565 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific optical rotation +15° to +19° (20°C, 589 nm) (c=10, ethanol)