D(-)-Leucinol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
413120010 413120050
ACRO413120010EA 38.6 EUR
ACRO413120010 ACRO413120050
D(-)-Leucinol 97%
D(-)-Leucinol
Formel: C₆H₁₅NO
Siedepunkt: 199 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,907 g/cm³
Flammpunkt: 90 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004734
CAS-Nummer: 53448-09-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -3° to -5° (20°C, 589 nm) (c=9, ethanol)
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %