(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: D(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (R)-(-)-2-Amino-3-methylbutanol, D-Valinol, D(-)-Valinol
M-Clarity™ quality level = MQ100
284483-1G 284483-5G
SIAL284483-1GEA 25.6 EUR
SIAL284483-1G SIAL284483-5G
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Formel: C₅H₁₃NO
Dichte: 0.93 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064297
CAS-Nummer: 4276-09-9