L-Norvalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-(+)-Norvaline, L(+)-Norvaline, H-Nva-OH, (S)-2-Aminopentanoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N7627-10G
N7627-1G
N7627-5G
SIALN7627-10GEA
348
EUR
SIALN7627-10G
SIALN7627-1G
SIALN7627-5G
L-Norvalin, Sigma-Aldrich®
L-Norvalin
Formel:
C₅H₁₁NO₂ Molekulargewicht: 117.15 g/mol Siedepunkt: 228 Schmelzpunkt: 101 |
MDL Number:
MFCD00064421 CAS-Nummer: 6600-40-4 EINECS: 229-543-3 Merck Index: 12,06813 |