L(+)-Leucin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W329703-100G-K W329703-1KG-K W329703-5KG-K
SIALW329703-100G-KEA 86.8 EUR
SIALW329703-100G-K SIALW329703-1KG-K SIALW329703-5KG-K
L(+)-Leucin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Leucin
Formel: C₆H₁₃NO₂
Schmelzpunkt: 300 °C
Dichte: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002617
CAS-Nummer: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451