L(+)-Leucin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
L8912-100G L8912-10MG L8912-1KG L8912-25G
SIALL8912-100GEA 199 EUR
SIALL8912-100G SIALL8912-10MG SIALL8912-1KG SIALL8912-25G
L(+)-Leucin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Leucin
Formel: C₆H₁₃NO₂
Schmelzpunkt: 300 °C
Dichte: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002617
CAS-Nummer: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451