Horizontale Laminar-Flow-Werkbänke, Aeolus Series, Telstar
Lieferant: Azbil Telstar Technologies
1511967 1511968 1511969 1511970
135-2608EA 5040.74 EUR
135-2608 135-2609 135-2610 135-2611
Horizontale Laminar-Flow-Werkbänke, Aeolus Series, Telstar
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Laminar-Flow-Arbeitsplätze
Bei der Aeolus H-Serie handelt es sich um hochwertige horizontale Laminar-Flow-Werkbänke für den Umgang mit ungefährlichen Materialien, die eine partikelfreie Umgebung erfordern. Diese Werkbänke bieten höchsten Produktschutz. Die AEOLUS Horizontale Laminar-Flow Werkbänke wurde speziell für den Einsatz in Krankenhäusern, Apotheken, IVF-Zentren, Entwicklungszentren, der Lebensmittelkontrolle, im Gartenbau für in vitro-Kulturen und auch in Elektronik, Optik, Mikromechanik, Kunststoffindustrie usw. entwickelt. Horizontale Laminar-Flow-Systeme ermöglichen den Betrieb unter sterilen und partikelfreien Bedingungen dank der kontinuierlichen Durchströmung des Arbeitsbereichs durch einen unidirektionalen, horizontalen, ultra-gefilterten Luftstrom. Der Überdruck im Inneren der Werkbank verhindert das Einströmen von Umgebungsluft aus der Umgebung in den Arbeitsbereich.
  • Energie sparend
  • Kompakte Außengröße ohne hervorstehende Teile; einfach zu säubern
  • LED-Beleuchtung sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung und minimiert die Belastung der Augen
  • Benutzerfreundlich mit intuitivem Bedienfeld
  • Einfache Installation und Wartung: Die seitlichen Glasscheiben sind abnehmbar, um die Einbringung durch Standardtüren zu ermöglichen
  • Der HEPA-Filter ist zum Austausch von der Vorderseite des Gehäuses zugänglich. Bei komplizierten Installationen kann das Gerät demontiert werden
  • Breite Arbeitsfläche aus Edelstahl, Wanne als Auslaufschutz unter der Arbeitsfläche, um den HEPA-Filter vor Beschädigungen zu schützen
Green line:
Sehr geringer Stromverbrauch durch: EC-Motoren, LED-Beleuchtung, Standby-Flow-Modus
Alle Teile, auch die metallischen, sind nachrüstbar, wodurch die Gesamtlebensdauer der Werkbank verlängert wird
Vorfilter (G3) verhindert, dass Staub, Schmutz und Partikel in den HEPA-Filter gelangen, wodurch die Lebensdauer des HEPA-Filters enorm verlängert wird
High quality components:
Werkbänke aus einbrennlackiertem Stahl
Arbeitsfläche aus poliertem Edelstahl AISI-304
HEPA-Filter mit laminarem Gitter geschützt, um eine gleichmäßige Strömung zu gewährleisten
Abnehmbare und UV-beständige, widerstandsfähige Seitenwände aus gehärtetem Glas
Zertifizierungen: Die AEOLUS-Serie wurde entwickelt und hergestellt, um Arbeitsbedingungen zu erreichen, die konform sind zu ISO 14644-1 (Klasse 4), GMP Annex 1 (Grade A) - vormals Klasse 100 gemäß Federal Standard 209E,