L(+)-Leucin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
61819-100G
61819-25G
SIAL61819-100GEA
215
EUR
SIAL61819-100G
SIAL61819-25G
L(+)-Leucin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Leucin
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Molekulargewicht: 131.17 g/mol Schmelzpunkt: 300 Dichte: 1.165 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002617 CAS-Nummer: 61-90-5 EINECS: 200-522-0 Merck Index: 14,05451 |