L-Leucin, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyme: (S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
1.05020.1000 1.05020.9010
1.05020.1000EA 1970 EUR
1.05020.1000 1.05020.9010
L-Leucin, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP geeignet für die Verwendung als Trägerstoff, SAFC®
L(+)-Leucin
Formel: C₆H₁₃NO₂
Molekulargewicht: 131.17 g/mol
Schmelzpunkt: 300
Dichte: 1.165 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002617
CAS-Nummer: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451