L(+)-Valin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
V0500-100G
V0500-1G
V0500-1KG
V0500-25G
V0500-500G
SIALV0500-100GEA
105
EUR
SIALV0500-100G
SIALV0500-1G
SIALV0500-1KG
SIALV0500-25G
SIALV0500-500G
L(+)-Valin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Valin
Formel:
C₅H₁₁NO₂ Molekulargewicht: 117.15 g/mol Siedepunkt: 217 Schmelzpunkt: 86 Dichte: 1.284 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064220 CAS-Nummer: 72-18-4 EINECS: 200-773-6 Merck Index: 13,09458 |