L(+)-Valin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
94619-100G 94619-25G
SIAL94619-100GEA 189 EUR
SIAL94619-100G SIAL94619-25G
L(+)-Valin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Valin
Formel: C₅H₁₁NO₂
Molekulargewicht: 117.15 g/mol
Siedepunkt: 217
Schmelzpunkt: 86
Dichte: 1.284 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064220
CAS-Nummer: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 13,09458