L(+)-Valin
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Synonyme:
H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
23770-1
23770-2
BMOL23770-1EA
0
EUR
BMOL23770-1
BMOL23770-2
L(+)-Valin
L(+)-Valin
Formel:
C₅H₁₁NO₂ Molekulargewicht: 117.15 g/mol Siedepunkt: 217 Schmelzpunkt: 86 Dichte: 1.284 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064220 CAS-Nummer: 72-18-4 EINECS: 200-773-6 Merck Index: 13,09458 |