D(-)-Leucin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: H-D-Leu-OH, (R)-(-)-Leucine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
855448-10G 855448-2.5G 855448-25G
SIAL855448-10GEA 120 EUR
SIAL855448-10G SIAL855448-2.5G SIAL855448-25G
D(-)-Leucin, Sigma-Aldrich®
D(-)-Leucin
Formel: C₆H₁₃NO₂
Molekulargewicht: 131.17 g/mol
Siedepunkt: 226
MDL Number: MFCD00063088
CAS-Nummer: 328-38-1
EINECS: 206-327-7