L(+)-Isoleucin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: L-Isoleucine, (2S,3S)-(+)-Isoleucine, H-Ile-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
I7403-100G I7403-10MG I7403-1KG I7403-25G
SIALI7403-100GEA 551 EUR
SIALI7403-100G SIALI7403-10MG SIALI7403-1KG SIALI7403-25G
L(+)-Isoleucin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Isoleucin
Formel: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Molekulargewicht: 131.17 g/mol
Schmelzpunkt: 279…280 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064222
CAS-Nummer: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 14,05179