L(+)-Isoleucin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: L-Isoleucine, (2S,3S)-(+)-Isoleucine, H-Ile-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.16008.0010 8.16008.0025
8.16008.0010EA 32.4 EUR
8.16008.0010 8.16008.0025
L(+)-Isoleucin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
L(+)-Isoleucin
Formel: H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH
Molekulargewicht: 131.17 g/mol
Schmelzpunkt: 279…280 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064222
CAS-Nummer: 73-32-5
EINECS: 200-798-2
Merck Index: 14,05179
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 32.1 g/l (20 °C)
Melting Point 279 - 280 °C (decomposition)
Molar Mass 131.17 g/mol
Bulk Density 280 kg/m3
pH 6.0 (10 g/l, H2O, 20 °C)