ESD-Berufsschuhe, Clogs, Levy
Lieferant: ELTEN
972460/44 972460/45 972460/46 972460/47 972460/48 972460/40 972460/41
ELTN972460/44EA 53.9 EUR
ELTN972460/44 ELTN972460/45 ELTN972460/46 ELTN972460/47 ELTN972460/48 ELTN972460/40 ELTN972460/41
ESD-Berufsschuhe, Clogs, Levy
Schuhe und Stiefel
Leichte, antistatische Clogs, Obermaterial aus glatter, reißfester Mikrofaser mit verstell- und klappbarem Fersenriemen und einer Mono-Density-PU-Sohle (2,5 mm, öl-, kraftstoff- und abriebbeständig, Hitzebeständigkeit bis zu ca. 130 °C).
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Ganzflächige Einlegesohle, C-FIT ESD
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Knöchelstütze für verbesserte Stabilität
  • Dämpfender Shock-Absorber im Absatz
Farbe: Weiß
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); EN ISO 20347; OB, SRC, A, E, FO