D(-)-Isoleucin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(2R,3R)-(-)-Isoleucine, H-D-Ile-OH
H27488.03
H27488.MD
H27488.03EA
510
EUR
H27488.03
H27488.MD
D(-)-Isoleucin ≥98%
D(-)-Isoleucin
Purity: 98%
CAS No.: 319-78-8
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Melting Point: 265° subl.
Optical Rotation: -40° (c=5 in 5N HCl)
Formel:
H₃CCH₂CH(CH₃)CH(NH₂)COOH Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 265 °C (subl.) Dichte: 1.224 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064221 CAS-Nummer: 319-78-8 EINECS: 206-269-2 |