D(-)-Sorbit, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
M-Clarity™ quality level = MQ200
240850-100G
240850-5G
SIAL240850-100GEA
62.4
EUR
SIAL240850-100G
SIAL240850-5G
D(-)-Sorbit, Sigma-Aldrich®
D(-)-Sorbit
Formel:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH Siedepunkt: 295 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 94…98 °C Dichte: 1.524 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004708 CAS-Nummer: 50-70-4 EINECS: 200-061-5 Merck Index: 13,08797 |