D(-)-Sorbit ≥96%, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
(2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
0691-5KGEA
1110
EUR
0691-5KG
0691-500G
D(-)-Sorbit ≥96%, hochrein
D(-)-Sorbit
Formel:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH Molekulargewicht: 182.17 g/mol Siedepunkt: 295 Schmelzpunkt: 98…100 °C Dichte: 1.524 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004708 CAS-Nummer: 50-70-4 EINECS: 200-061-5 Merck Index: 13,08797 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Arsenic | <0.0003% |
Chloride | <0.005% |
Heavy Metals | <0.001% |
Moisture (KF) | ≤1% |
Purity (Anhydrous) | ≥96% |
Residue after Ignition | <0.1% |
Sulphate | <0.01% |