D(-)-Sorbit 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
132730010
132730025
132735000
132730050
132730100
132731000
ACRO132730010EA
66.1
EUR
ACRO132730010
ACRO132730025
ACRO132735000
ACRO132730050
ACRO132730100
ACRO132731000
D(-)-Sorbit 97%
D(-)-Sorbit
Formel:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH Molekulargewicht: 182.17 g/mol Siedepunkt: 295 Schmelzpunkt: 95…99 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004708 CAS-Nummer: 50-70-4 EINECS: 200-061-5 Merck Index: 13,08797 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1.5 % |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
HPLC | ≥96.0 % (on anhydrous substance) |
Specific optical rotation | +4.0° to +7.0° (20°C, 589 nm) (c=10, borate soln.) (on anhydrous substance) |
Lead (Pb) | ≤0.5 ppm |
Nickel (Ni) | ≤1 ppm |