D(-)-Mannitol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
63559-1KG
63559-5KG
63559-250G
SIAL63559-1KGEA
238
EUR
SIAL63559-1KG
SIAL63559-5KG
SIAL63559-250G
D(-)-Mannitol, Sigma-Aldrich®
D(-)-Mannitol
Formel:
HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH Molekulargewicht: 182.17 g/mol Siedepunkt: 290…295 °C (4 hPa) Schmelzpunkt: 164…169 °C Dichte: 1.49 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064287 CAS-Nummer: 69-65-8 EINECS: 200-711-8 Merck Index: 13,05769 |