(2S,3S)-(+)-2,3-Butandiol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
247735000 247730025
ACRO247735000EA 78.3 EUR
ACRO247735000 ACRO247730025
(2S,3S)-(+)-2,3-Butandiol 99%
(2S,3S)-(+)-2,3-Butandiol
Formel: C₄H₁₀O₂
Siedepunkt: 179…182 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,98 g/cm³
Flammpunkt: 85 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063648
CAS-Nummer: 19132-06-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +12° to +14° (20°C, 589 nm) (neat)