(S)-(+)-2-Pentanol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 97%
CAS No.: 26184-62-3
Molecular Formula: C5H12O
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4060
Boiling Point: 118-119°
Beilstein Reference: 1718820
Optical Rotation: +14° (neat)
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00065952
Formel:
C₅H₁₂O Siedepunkt: 118…119 °C Schmelzpunkt: –50 °C Dichte: 0,810 Flammpunkt: 33 °C (91 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00065952 CAS-Nummer: 26184-62-3 UN-Nummer: 1105 ADR: 3,III |