(S)-(+)-2-Butanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: (S)-(+)-sec-Butyl alcohol, (S)-Butan-2-ol, (S)-(+)-sec-Butanol, (S)-(+)-Ethyl methyl carbinol, (S)-(+)-2-Hydroxy butane, (S)-(+)-Methyl ethyl carbinol

M-Clarity™ quality level = MQ100

237698-10G 237698-1G
SIAL237698-10GEA 424 EUR
SIAL237698-10G SIAL237698-1G
(S)-(+)-2-Butanol, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Butanol
Formel: C₄H₁₀O
Siedepunkt: 99 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –114 °C
Dichte: 0.808 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064281
CAS-Nummer: 4221-99-2
EINECS: 224-168-1
UN-Nummer: 1120
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01540

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR