(S)-(+)-2-Butanol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-(+)-sec-Butyl alcohol, (S)-Butan-2-ol, (S)-(+)-sec-Butanol, (S)-(+)-Ethyl methyl carbinol, (S)-(+)-2-Hydroxy butane, (S)-(+)-Methyl ethyl carbinol
218030010
218030050
ACRO218030010EA
51.9
EUR
ACRO218030010
ACRO218030050
(S)-(+)-2-Butanol 99%
(S)-(+)-2-Butanol
Formel:
C₄H₁₀O Siedepunkt: 99 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –114 °C Dichte: 0.8 g/cm³ Flammpunkt: 26 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064281 CAS-Nummer: 4221-99-2 EINECS: 224-168-1 UN-Nummer: 1120 ADR: 3,III Merck Index: 13,01540 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +12° to +14° (20°C, 589 nm) (neat) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...