(R)-(-)-1-Methoxy-2-propanol 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
331780010
331780100
ACRO331780010EA
43.2
EUR
ACRO331780010
ACRO331780100
(R)-(-)-1-Methoxy-2-propanol 98+%
(R)-(-)-1-Methoxy-2-propanol
Formel:
C₄H₁₀O₂ Schmelzpunkt: –97 °C Flammpunkt: 30 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01632587 CAS-Nummer: 4984-22-9 UN-Nummer: 3092 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
Specific optical rotation | -20° to -24° (24°C, 589 nm) (c=10, CHCl3) |