(S)-(+)-2-Amino-1-butanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
D(+)-2-Amino-1-butanol, (S)-2-Aminobutan-1-ol
L11449.06
L11449.03
L11449.06EA
82.3
EUR
L11449.06
L11449.03
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol ≥98%
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol
Purity: 98+%
CAS No.: 5856-62-2
Molecular Formula: C4H11NO
Formula Weight: 89.14
Flash Point: 89°(192°F)
Refractive Index: 1.4525
Odour: Amine-like
pH: 11.1
Boiling Point: 176-178°
Beilstein Reference: 1718930
Optical Rotation: +12° (c=2 in ethanol)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00064418
Formel:
C₄H₁₁NO Siedepunkt: 176…178 °C Schmelzpunkt: –2 °C Dichte: 0.947 Flammpunkt: 89 °C (192 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064418 CAS-Nummer: 5856-62-2 EINECS: 227-475-9 ADR: 8,III |