(R)-(-)-2-Amino-1-butanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (R)-2-Aminobutan-1-ol, L(-)-2-Amino-1-butanol
B25212.06 B25212.14 B25212.22
B25212.06EA 32.6 EUR
B25212.06 B25212.14 B25212.22
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol 98%
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol
Purity: 98% CAS No.: 5856-63-3 Molecular Formula: C4H11NO Formula Weight: 89.14 Flash Point: 89°(192°F) Refractive Index: 1.4525 Odour: Amine-like pH: 11.1 Boiling Point: 176-178° Beilstein Reference: 1718929 Optical Rotation: -10° (neat) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00064419
Formel: C₄H₁₁NO
Siedepunkt: 176…178 °C
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0.947
Flammpunkt: 89 °C (192 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064419
CAS-Nummer: 5856-63-3
EINECS: 227-476-4
ADR: 8,III