L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat
Lieferant: Roth Carl
7998.1
7998.2
7998.3
ROTH7998.1EA
66.9
EUR
ROTH7998.1
ROTH7998.2
ROTH7998.3
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat
L(+)-Kaliumnatriumtartrat Tetrahydrat
Formel:
KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O Schmelzpunkt: 70…80 °C Dichte: ∼1,767 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00150989 CAS-Nummer: 6381-59-5 EINECS: 206-156-8 Merck Index: 13,07755 |