L(+)-Kaliumhydrogentartrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Potassium hydrogen L-tartrate, Potassium acid tartrate, Potassium (2R,3R)-3-carboxy-2,3-dihydroxypropanoate, Potassium Bitartrate, (R,R)-(+)-Tartaric acid potassium salt, L(+)-Tartaric acid potassium salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
243531-100G 243531-500G
SIAL243531-100GEA 28.6 EUR
SIAL243531-100G SIAL243531-500G
L(+)-Kaliumhydrogentartrat, Sigma-Aldrich®
L(+)-Kaliumhydrogentartrat
Formel: KOOC(CHOH)₂COOH
Molekulargewicht: 188.18 g/mol
Schmelzpunkt: 250
Dichte: 1.943 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00065392
CAS-Nummer: 868-14-4
EINECS: 212-769-1
Merck Index: 13,07697
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=355f72f319f5589f12d60c6dfffecdec31cee083&vid=4a750ad5d4a91fd4c2885832ee80b7b64cdcc42a&prid=web&clid=SAPDAM