D(-)-Weinsäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
unnatural tartaric acid, (2S,3S)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (S,S)-(-)-Tartaric acid, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
137860250
137861000
137862500
137860010
ACRO137860250EA
56.1
EUR
ACRO137860250
ACRO137861000
ACRO137862500
ACRO137860010
D(-)-Weinsäure 99%
D(-)-Weinsäure
Formel:
C₄H₆O₆ Molekulargewicht: 150.09 g/mol Siedepunkt: 356 Schmelzpunkt: 166…170 °C Flammpunkt: 210 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004238 CAS-Nummer: 147-71-7 EINECS: 205-695-6 Merck Index: 12,09235 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 167 to 171 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % (1 g, 105 °C, 3 hrs) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Specific optical rotation | -11.0° to -13.0° (20 °C, 589 nm) (c=20, water) |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |