L(+)-Weinsäure ≥99,5%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: L-Tartaric Acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, Tartaric Acid, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
T109-500G-A T109-3KG-A
SIALT109-500G-AEA 52.7 EUR
SIALT109-500G-A SIALT109-3KG-A
L(+)-Weinsäure ≥99,5%, Sigma-Aldrich®
L(+)-Weinsäure
Formel: C₄H₆O₆
Molekulargewicht: 150.09 g/mol
Siedepunkt: 399
Schmelzpunkt: 168…170 °C
Dichte: 1.759 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 150 °C (geschlossener Tiegel)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064207
CAS-Nummer: 87-69-4
EINECS: 201-766-0
REACH-Nummer: 01-2119537204-47
Merck Index: 13,09158
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4e859e52081482a351d52322717614aad450742&vid=879c292903ddee7a59d5d6b2d969c4c8fc6eac75&prid=web&clid=SAPDAM